missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas, 100 bis 110 mm
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
100 bis 110 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Konstruktion aus Borosilikatglas
- In verschiedenen Kegeln, Winkeln und Durchmessern erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 100 bis 110 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Winkel | 40 ° |
| Produkttyp | Trichter |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur