Learn More
BRAND™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 10181531 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
25 mm
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10181531
Marke: BRAND™ 146517
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aus Borosilikatglas. BRAND™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas sind mit einem geschliffenen und feuerpolierten Rand versehen. Der kurze, breite Schaft eignet sich optimal für Pulver und andere gemahlene Stoffe.
  • Hergestellt aus Borosilikatglas.
  • Geschliffener und feuerpolierter Oberrand.
  • Kurzer, weiter Stiel, optimal für Pulver und andere zerriebene Materialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 90 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 25 mm
Material Borosilikatglas