Learn More
BRAND™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
25 mm
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas.
- Geschliffener und feuerpolierter Oberrand.
- Kurzer, weiter Stiel, optimal für Pulver und andere zerriebene Materialien.
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 70 mm |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 20 mm |
| Material | Borosilikatglas |