Learn More
BRAND™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 10683392 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
25 mm
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oberer Durchmesser (metrisch) Durchmesser (metrisch) Stiel Packungsgröße
10683392 100 mm 25 mm 1 Stück
10468562 60 mm 18 mm 1 Stück
10623592 120 mm 30 mm 1 Stück
10568211 70 mm 20 mm 1 Stück
10049970 80 mm 22 mm 1 Stück
10181531 90 mm 25 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10683392 Supplier BRAND™ Supplier No. 146519
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Borosilikatglas. BRAND™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas sind mit einem geschliffenen und feuerpolierten Rand versehen. Der kurze, breite Schaft eignet sich optimal für Pulver und andere gemahlene Stoffe.
  • Hergestellt aus Borosilikatglas.
  • Geschliffener und feuerpolierter Oberrand.
  • Kurzer, weiter Stiel, optimal für Pulver und andere zerriebene Materialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oberer Durchmesser (metrisch) 100 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 25 mm
Material Borosilikatglas