Learn More
Witeg™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas
Artikelnummer. p-8010326
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stiel:
80 mm
100 mm
150 mm
Konusgröße:
19/26
24/29
29/32
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Stiel Konusgröße unitSize
11867680 80 mm 19/26 10 Stück
11877680 80 mm 24/29 -
10184434 80 mm 24/29 1 Stück
10531162 80 mm 29/32 1 Stück
11887680 80 mm 29/32 10 Stück
11897680 100 mm 29/32 10 Stück
10206114 100 mm 29/32 1 Stück
11807690 150 mm 29/32 10 Stück
8 options
Artikelnummer. 11867680
Marke: Witeg™ 1 650 019
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Witeg™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas sind in einer Vielzahl von Konusschrägen, Winkeln und Außendurchmessern erhältlich.
  • ST-Konus
  • Konstruktion aus Borosilikatglas
  • In verschiedenen Kegeln, Winkeln und Durchmessern erhältlich
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Stiel 80 mm
Material Borosilikatglas
Winkel 60°
Konusgröße 19/26
Produkttyp Trichter