Learn More
Hamilton™ Hamiltonspritze 1750 DAD 500 ul
Marke: Hamilton™ 201650
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
Gas- und flüssigkeitsdicht. Körper aus Borosilikatglas, Kolben aus teflonbeschichtetem Aluminium mit PTFE Dichtung. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.Die Salt Line Spritze (SAL) verfügt über einen UHMPE Plunger-Tip für eine erhöhte Lebensdauer bei der Verwendung von konzentrierten Salzlösungen und Säuren.
SL - Sample Lock
Mit Drehventil. Die Probe kann in der Spritze sicher aufbewahrt werden.
Standards sind einfach durch das Ventil zu injizieren
Gashaltige Proben sind vorkomprimierbar
Mit Kolbenstop
Anschluss für Luer (männlich und weiblich)
Grosser RN Anschluss
Nadelspezifikation frei wählbar.
Typ: 1750 DAD
Volumen: 500μl
Spezifikation
Borosilikatglas, PTFE | |
Verdünnungsspritze | |
Je 1 | |
500 μl |