Learn More
Hamilton™ Spritze aus Borosilikatglas und PTFE
Artikelnummer. 11532475
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11532475 10 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11532475 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 203362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00 €
    140.97 € / 1 Stück
    Sparen 52.03 €
    26% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit CTC PAL Autosamplern für GC- und Headspace-Analysen.
  • Die einzigartige Flanschausrichtung erleichtert die Installation und führt zu weniger verbogenen Nadeln
  • Der Kolbenknopf kann eingestellt werden, um Beschädigungen der Kolbenspitze zu vermeiden
  • Das innovative Befestigungsdesign der Nadel am Zylinder minimiert die Probenverschleppung
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas, Edelstahl
Beschreibung Gassterilisierbar
Kanülen-Gauge 23s G bis 26s G
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,64 bis 0,13 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,72 bis 0,47 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC- und Headspace-Analysen
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Druck 2000 psig (137,9 bar)
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 10 μl
Art der Kanülenspitze AS
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC PAL-Autosampler
Anschlusstyp Befestigt