Learn More
WHEATON™ WHEATON™ Rollertflasche aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 12498942 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3450 mL
4230 mL
Packungsgröße:
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12498942 4230 mL 4 Stück
12488942 3450 mL 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12498942 Lieferant WHEATON™ Lieferanten-Nr. 348258
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00 €
    631.32 € / 4 Stück
    Sparen 208.68 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ Die Borosilikatglas-Rollerflasche ist für die Kultur der haftenden Zellrollen konzipiert. Borosilikatglas, das auf optische Klarheit und Oberflächenglattheit ausgewählt wurde, unterliegt wiederholten Sterilisationszyklen und entspricht USP den Anforderungen der Typ I und ASTM E-438 Typ I, Klasse A.
  • Speziell für Rollerkulturen adhärenter Zellen entwickelt
  • Wiederverwendbare Rollerflasche aus Borosilikatglas
  • Das Glas wird speziell hinsichtlich optischer Klarheit, Glätte der Innenfläche und Fehlerfreiheit ausgewählt
  • Hält wiederholten Nass- oder Trockensterilisationszyklen stand
  • Material: Borosilikatglas 3.3 gemäß den Anforderungen von USP Typ I und ASTM E-438 Typ I, Klasse A
  • Gefäße und 38-415-Schraubverschlüsse mit tiefem Mantel sind autoklavierbar
  • Konischer Halsbereich erleichtert die Reinigung; nominaler Hals-Innendurchmesser 29 mm
  • Kappen verfügen über eine weiße Dichtung aus Styrol-Butadien-Kautschuk
  • Glaswandstärke: 2,6 mm
  • Geliefert in Packungen zu 4
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 4230 mL
Farbe Klar
Innendurchmesser (metrisch) Hals 29mm
Enthält Mit einer tiefgezogenen schwarzen 38-415-Schraubkappe aus Phenolharz mit weißer Styrol-Butadien-Gummieinlage
Material Borosilikatglas
Länge (metrisch) 550mm
Anzahl pro Packung 4Pack
Menge 4Pack
Farbe des Schraubverschlusses Schwarz
Material des Schraubverschlusses Phenolharz
Dicke (metrisch) 2,6mm
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung Konischer Hals
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Verschlussauskleidung Weißes Styrol-Butadien-Kautschuk
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 38-415 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 110mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 143 oz.
Form Zylindrisch
Zertifizierung/Konformität USP-Typ I, ASTM E-438, Typ I
Produkttyp Rollerflasche