Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Stopfen aus PTFE
Description
- Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
- Ohne Skala, mit PTFE-Stopfen
- Mit Schraubgewindehalterung
- Mit Beschriftungsschild
Spécification
Spécification
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Verbindungsnummer | 29/32 NS |
| Porengröße | 6 mm |
| Stopfenmaterial | Polyethylen |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?