Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Stopfen aus PTFE
Artikelnummer. 12840453
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verbindungsnummer:
19/26 NS
29/32 NS
Porengröße:
2.5 mm
4 mm
6 mm
Packungsgröße:
2 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verbindungsnummer Porengröße Packungsgröße
12840453 250 ml 29/32 NS 4 mm 2 Stück
10102051 1000 ml 29/32 NS 6 mm 2 Stück
10373371 100 ml 29/32 NS 2.5 mm 2 Stück
10731191 100 ml 19/26 NS 2.5 mm 2 Stück
10694192 500 ml 29/32 NS 4 mm 2 Stück
10461711 50 ml 19/26 NS 2.5 mm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12840453 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 04030149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00 €
    174.92 € / 2 Stück
    Sparen 61.08 €
    25% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus DURAN™ Borosilikatglas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit PTFE-Stopfen eignen sich für Flüssig-Flüssig-Extraktionen, um die Bestandteile von eine Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte zu trennen.
  • Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
  • Ohne Skala, mit PTFE-Stopfen
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • Mit Beschriftungsschild
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas
Verbindungsnummer 29/32 NS
Porengröße 4 mm
Menge 2/Packung
Stopfenmaterial Polyethylen