Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas-Trichter mit Vollglasstopfen.
Artikelnummer. 10090531
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10090531 100 ml 2 Stück
10213961 250 ml 2 Stück
10729221 1000 ml 2 Stück
10040381 500 mL 2 Stück
4 options
Artikelnummer. 10090531
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04030037
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Duran-Glas mit Vollglasstopfen eignen sich für Flüssig-Flüssig-Extraktionen, um die Bestandteile einer Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte zu trennen.
  • Zylindrische Form mit geradem Auslassrohr
  • Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
  • Mit Vollglasstopfen
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • Mit Skala
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Borosilikatglas
Menge 2 Packung
Stopfenmaterial Polyethylen