Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen und Graduierung
Artikelnummer. 10719501
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
500 ml
1000 mL
Packungsgröße:
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10719501 500 ml 2 Stück
10018360 1000 mL 2 Stück
10579571 50 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10719501 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 04022058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00 €
    107.85 € / 2 Stück
    Sparen 67.15 €
    38% Rabatt
Verfügbar ab: 22-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen und Graduierungen eignen sich für Flüssig-Flüssig-Extraktionen, um die Bestandteile einer Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte
  • Zylindrische Form mit geradem Auslassrohr
  • Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
  • Mit Vollglasstopfen
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • Mit Skala
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas
Skala Ja
Enthält Feste Glasstopfen und Schraubengewindehalterung
Graduierungen 10 ml
Verbindungsnummer 29/32 NS-Buchse
Produkttyp Scheidetrichter