Learn More
Kimble Chase™ Flachbodenfläschchen aus Borosilikatglas
Beschreibung
Verwenden Sie Kimble™ Borosilikatglasfläschchen für die Lagerung von trockenen Inhalten.
- Gerade Seitenwände
- Transparentes N-51A Borosilikatglas
- Ohne Verschlusskappen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Kapazität (metrisch) | 16 ml |
| Material | Borosilikatglas (Typ 1) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Lagerung trockener Produkte |
| Höhe (metrisch) | 70 mm |
| Typ | Shell-Röhrchen |
| Graduated | Ja |