Learn More
Kimble Chase™ Flachbodenfläschchen aus Borosilikatglas
Click to view available options
Packungsgröße:
144 Stück
Beschreibung
- TITESEAL™ Fläschchen
- Einfarbige Deckel
- Kunststoffverschlüsse mit Hohlboden, nicht befestigt
- Hergestellt aus 51 Expansionsborosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl pro Karton | 432 |
| Anzahl pro Packung | 144 |
| Verschlusstyp | Stopfen mit offenem Boden |