Learn More
Kimble Chase™ Flachbodenfläschchen aus Borosilikatglas
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2mL
44mL
Packungsgröße:
144 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 2mL |
| Anzahl pro Karton | 2304 |
| Anzahl pro Packung | 144 |
| Verschlusstyp | Stopfen mit offenem Boden |