Learn More
Witeg™ Soxhlet-Extraktionsapparat aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11893310
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
90 ml
125 mL
200 mL
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11893310 500 ml 1 Stück
11813320 125 mL 1 Stück
11823320 200 mL -
11803320 90 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11893310 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 2 230 500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Soxhlet-Extraktionsgerät
Produkttyp Soxhlet-Extraktionsapparat
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas