Learn More
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas für höchste Beanspruchung mit breiter Form und Ausgießer
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
4 Stück
Beschreibung
- Die dickwandige Konstruktion gewährleistet eine höhere mechanische Festigkeit
- Vollständig aus 3.3 Expansionsborosilikatglas
- Verstärkter Rand mit „easy pour“-Tülle
- Graduierung auf weißer Keramikmarkierungsfläche
- Einheitliche Wandstärke für optimale Durchsichtigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Material | Borosilikatglas (Typ 1) |
| Enthält | Ausguss |
| Menge | 4 |
| Typ | Becher |
| Graduated | Ja |
| Scale | Weiße Keramik |
| Modell | Flache Form |