Learn More
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas für höchste Beanspruchung mit breiter Form und Ausgießer
Artikelnummer. 15446123 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 15446123
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die dickwandige Konstruktion gewährleistet eine höhere mechanische Festigkeit. Fisherbrand™ Viereckige Becher für hohe Beanspruchung aus Expansionsborosilikatglas 3.3 sind mit einem anwenderfreundlichen Ausguss versehen.
  • Die dickwandige Konstruktion gewährleistet eine höhere mechanische Festigkeit
  • Vollständig aus 3.3 Expansionsborosilikatglas
  • Verstärkter Rand mit „easy pour“-Tülle
  • Graduierung auf weißer Keramikmarkierungsfläche
  • Einheitliche Wandstärke für optimale Durchsichtigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 150 ml
Material Borosilikatglas (Typ 1)
Enthält Ausguss
Menge 10
Typ Becher
Graduated Ja
Scale Weiße Keramik
Modell Flache Form