Learn More
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas für höchste Beanspruchung mit breiter Form und Ausgießer
Artikelnummer. 15476123 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
4 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15476123 250 ml 10 Stück
15446123 150 ml 10 Stück
15486123 400 ml 10 Stück
15496123 600 ml 10 Stück
15406133 1000 ml 10 Stück
15426133 2000 ml 4 Stück
6 options
Artikelnummer. 15476123
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die dickwandige Konstruktion gewährleistet eine höhere mechanische Festigkeit. Fisherbrand™ Viereckige Becher für hohe Beanspruchung aus Expansionsborosilikatglas 3.3 sind mit einem anwenderfreundlichen Ausguss versehen.
  • Die dickwandige Konstruktion gewährleistet eine höhere mechanische Festigkeit
  • Vollständig aus 3.3 Expansionsborosilikatglas
  • Verstärkter Rand mit „easy pour“-Tülle
  • Graduierung auf weißer Keramikmarkierungsfläche
  • Einheitliche Wandstärke für optimale Durchsichtigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas (Typ 1)
Enthält Ausguss
Menge 10
Typ Becher
Graduated Ja
Scale Weiße Keramik
Modell Flache Form