Learn More
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas für höchste Beanspruchung mit breiter Form und Ausgießer
Artikelnummer. p-6771151 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
4 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15446123 150 ml 10 Stück
15476123 250 ml 10 Stück
15486123 400 ml 10 Stück
15496123 600 ml 10 Stück
15406133 1000 ml 10 Stück
15426133 2000 ml 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15446123
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Die dickwandige Konstruktion gewährleistet eine höhere mechanische Festigkeit. Fisherbrand™ Viereckige Becher für hohe Beanspruchung aus Expansionsborosilikatglas 3.3 sind mit einem anwenderfreundlichen Ausguss versehen.
  • Die dickwandige Konstruktion gewährleistet eine höhere mechanische Festigkeit
  • Vollständig aus 3.3 Expansionsborosilikatglas
  • Verstärkter Rand mit „easy pour“-Tülle
  • Graduierung auf weißer Keramikmarkierungsfläche
  • Einheitliche Wandstärke für optimale Durchsichtigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 150 ml
Material Borosilikatglas (Typ 1)
Enthält Ausguss
Menge 10
Typ Becher
Graduated Ja
Scale Weiße Keramik
Modell Flache Form