Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen
Beschreibung
- Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
- Ohne Skala, mit Vollglasstopfen
- Mit Schraubgewindehalterung
- Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Menge | 2 Packung |
| Stopfenmaterial | Polyethylen |