Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen
Artikelnummer. 12018538
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 12018538
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04010028
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus DURAN™ Borosilikatglas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb-Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen eignen sich zum Trennen der Bestandteile einer Mischung in nicht mischbare Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte.
  • Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
  • Ohne Skala, mit Vollglasstopfen
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas
Porosität Ja
Porengröße 2.5 mm
Menge 2/Packung
Stopfenmaterial Polyethylen