Learn More
Hamilton™ Mikroliterspritzen aus Borosilikatglas/SST
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
Dimensione della confezione:
1 Stück
Descrizione
- Hergestellt aus SST und Borosilikatglas
- Microliter Spritzen
- 26s Gauge
Specifica
Specifica
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben) |
| Beschreibung | Gassterilisierbar |
| Kanülen-Gauge | 26 s G |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.13 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.483 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeitsprobenahme |
| Produkttyp | Microliter Spritze |
| Max. Druck | 2000 psig (137,9 bar) |
| Max. Temperatur (metrisch) | 50 °C |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto