Learn More
Hamilton™ Mikroliterspritzen aus Borosilikatglas/SST
Artikelnummer. 10705693
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10705693
Marke: Hamilton™ 204051
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ermöglicht das automatische Einführen von Proben in den Injektor des Gaschromatographen.
  • Hergestellt aus SST und Borosilikatglas
  • Microliter Spritzen
  • 26s Gauge
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Beschreibung Gassterilisierbar
Kanülen-Gauge 26 s G
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.13 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.483 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeitsprobenahme
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Druck 2000 psig (137,9 bar)
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Modell 75 N
Min. Temperatur (metrisch) 20 °C
Menge 1/Packung
Volumen (metrisch) 5 μl
Art der Kanülenspitze AS
Anschlusstyp Zementiert