Learn More
Hamilton™ 202660 MIKROLITERSPRITZE 1002 LTN, CTC VO LUMEN 2, 5 ML
Artikelnummer. 10752191
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2,5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10752191
Marke: Hamilton™ 202660
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
700 Serie:
Flüssigkeitsdicht. Körper Borosilikatglas, Stahlkolben individuell eingeschliffen. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
1000 Serie:
Gas- und flüssigkeitsdicht. Körper aus Borosilikatglas, Kolben aus teflonbeschichtetem Aluminium mit PTFE Dichtung. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
Typ: 1002 LTN CTC (22 / 56 / 5)
Volumen: 2500μl
Autosampler: CP-9020/9025
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Stahl (Kolben)
Beschreibung Nadelbeschichtung:Zementiert
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,41 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,72 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeits- oder Gasprobenahme
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 200 psi
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Modell 1002
Nummer der Kanülenspitze 5
Min. Temperatur (metrisch) 20 °C
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 2,5 mL
Art der Kanülenspitze 5
Zur Verwendung mit (Geräte) Carlo Erba OC516/HS250/HS500
Anschlusstyp Zementierter Luer-Konus