Learn More
Quickfit™ Übergangsstück aus Borosilikatglas mit Sperrhahn und Fassungen
Artikelnummer. 15557930
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlussgröße:
14/23
19/26
24/29
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlussgröße Packungsgröße
15557930 14/23 5 Stück
12415316 19/26 1 Stück
15567930 24/29 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15557930 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. MF14/1/SC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Durchflussrate steuern. QuickFit™ Borosilikatglas-Hahnadapter mit Kegel wird mit einem GP Rotoflo™ Absperrhahn.
  • Mit GP Rotaflo™ PTFE-Absperrhahn für Feinflusskontrolle und Positivverschluss
  • Abnehmbare Schraubverbindungen aus Kunststoff ermöglichen den einfachen und sicheren Anschluss von flexiblen Schläuchen
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Anschlussgröße 14/23
Enthält Buchsen
Produkttyp Sperrhahnadapter