Learn More
Karl Hecht™ Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form
Artikelnummer. 10595182
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10595182 50 ml 1 Stück
10747322 100 ml 1 Stück
10757322 150 ml -
10003701 250 ml 1 Stück
10555762 400 ml 1 Stück
10728482 600 ml 1 Stück
10185801 1000 ml 1 Stück
10195801 2000 ml 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 10595182
Marke: Karl Hecht™ 41929124
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kann zur Herstellung von Lösungen oder zum Halten, Aufbewahren, Sammeln und Messen von Chemikalien verwendet werden. Die Karl Hecht™ Assistent™ Borosilikatbecher mit hoher Form werden aus langlebigem Borosilikatglas 3.3 hergestellt.
  • Gemäß DIN 12331
  • Mit Ausguss
  • Mit Graduierungsmarkierungen
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 38 mm
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas (Typ 1)
Höhe (metrisch) 70 mm
Menge Je 1
Typ Becher
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität DIN 12331
Modell Hohe Form