Learn More
Witeg™ Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form
Artikelnummer. p-8010329
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
1000 ml
2000 ml
Höhe (metrisch):
117 mm
120 mm
180 mm
240 mm
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10493112 250 ml 120 mm -
11867850 250 ml 117 mm 10 Stück
10878000 1000 ml 180 mm -
10552475 2000 ml 240 mm 2 Stück
4 options
Artikelnummer. 10493112
Marke: Witeg™ 5 502 250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die hohen Witeg™ Messbecher aus Borosilikatglas sind praktisch mit Graduierungen und Ausguss ausgestattet.
  • Aus langlebigem Borosilikatglas vom Typ 3.3
  • Graduiert
  • Hohe Form mit Ausguss
  • Einige Modelle sind mit Griffen ausgestattet
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 60 mm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Höhe (metrisch) 120 mm
Enthält Ausguss
Menge 10er-Pckg.
Typ Becher
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 3819, DIN 12331
Modell Hohe Form