Learn More
Fisherbrand™ Teströhrchen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11932208 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
24 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11932208
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Lagerung von Testreagenzien und -materialien. Fisherbrand™ Reagenzgläser aus Borosilikatglas sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
  • Reagenzgläser aus Borosilikatglas, Gütegrad 3.3
  • Alle ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 4142
Länge (metrisch) 100 mm
Material Borosilikatglas
Menge 100/Packung
Durchmesser (metrisch) 12 mm