Learn More
Rogo Sampaic™ Teströhrchen aus Borosilikatglas
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
20 mm
Länge (metrisch):
120 mm
160 mm
200 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Autoklavierbar
- Mund leicht weichgeglüht und abgerundet
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Durchmesser (metrisch) | 20 mm |