Learn More
Rogo Sampaic™ Teströhrchen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. p-8009969
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
20 mm
Länge (metrisch):
120 mm
160 mm
200 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11723923
Marke: Rogo Sampaic™ BGB044
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Optimal für Routineanalysen und -verfahren im Labor. Rogo Sampaic™ Reagenzgläser aus Borosilikatglas sind aus dickwandigem, klarem Borosilikatglas gefertigt.
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Autoklavierbar
  • Mund leicht weichgeglüht und abgerundet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 ml
Länge (metrisch) 160 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 16 mm