Learn More
Hirschmann™ Reagenzgläser aus Borosilikatglas, blaue Graduierung
Artikelnummer. 11792293
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 ml
25 ml
Enthält:
Mit NS 12/21 Mit Polyethylen-Stopfen
Mit NS 14/23 Mit Polyethylen-Stopfen
NS 14/23 Polyethylen-Stopfen
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11792293
Marke: Hirschmann™ 6420166
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reagenzgläser mit genauer Skala aus hitzebeständigem DURAN™ Glas
  • Mit NS-Masse
  • Poly-Stopfen
  • Blaue Graduierung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 ml
Länge (metrisch) 205 mm
Material Borosilikatglas
Enthält Mit NS 14/23 Mit Polyethylen-Stopfen
Verpackung 10 Packung
Menge 10er-Packung
Graduated Ja
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Produkttyp Reagenzgläser