Learn More
Hirschmann™ Reagenzgläser aus Borosilikatglas, blaue Graduierung
Beschreibung
- Mit NS-Masse
- Poly-Stopfen
- Blaue Graduierung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Länge (metrisch) | 215 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Enthält | NS 14/23 Polyethylen-Stopfen |
| Verpackung | 10 Packung |
| Menge | 10er-Packung |
| Graduated | Ja |
| Durchmesser (metrisch) | 18 mm |
| Produkttyp | Reagenzröhrchen |