Learn More
Hirschmann™ Reagenzgläser aus Borosilikatglas, blaue Graduierung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 ml
25 ml
Enthält:
Mit NS 12/21 Mit Polyethylen-Stopfen
Mit NS 14/23 Mit Polyethylen-Stopfen
NS 14/23 Polyethylen-Stopfen
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Mit NS-Masse
- Poly-Stopfen
- Blaue Graduierung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 20 ml |
| Länge (metrisch) | 205 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Enthält | Mit NS 14/23 Mit Polyethylen-Stopfen |
| Verpackung | 10 Packung |
| Menge | 10er-Packung |
| Graduated | Ja |
| Durchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Produkttyp | Reagenzgläser |