Learn More
Wheaton™ VIAL BRUN 2ML 20X44 20-400 12/FP Verschluss: 20-400 mm (VE=12Stck.)
Artikelnummer. 11516315 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Bernstein
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11516315 Bernstein 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11516315 Lieferant Wheaton™ Lieferanten-Nr. W986316NG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00 €
    234.12 € / 12 Stück
    Sparen 77.88 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Farbe Bernstein
Außendurchmesser (metrisch) 20 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 2 mL
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge 12/Packung
Verschlussgröße 20-400
Höhe (metrisch) 44 mm