Learn More
JG Finneran Associates™ Fläschchen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 10782192
Change view
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Verschlussgröße:
8 mm
9 mm
Marking Spot:
Nein
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Farbe Verschlussgröße Marking Spot unitSize
10782192 Bernsteinfarbig 8 mm Nein 100 Stück
10187360 Durchsichtig 8 mm Weiß 100 Stück
12356989 Bernsteinfarben 8 mm Weiß 100 Stück
12307059 Durchsichtig 9 mm Nein 100 Stück
12317059 Durchsichtig 9 mm Weiß 100 Stück
12337059 Bernsteinfarben 9 mm Weiß 100 Stück
6 options
Artikelnummer. 10782192
Marke: JG Finneran Associates™ 320081232A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhältlich mit einem breiten R.A.M. 9 mm-Hals (für Autosampler mit Roboterarm) oder mit schmalem 8-425-Hals (für Autosampler, die Fläschchen mit schmalem Hals erfordern). JG Finneran Associates™ Schraubgewindefläschchen aus Glas,12 x 32 mm, sind in durchsichtigem oder braunem Glas sowie auch mit graduiertem Markierungspunkt erhältlich.
  • Hohe Crimpausführung mit dem Komfort einer Schraubgewindekonfiguration
  • In klarem oder braunem Borosilikatglas Typ I erhältlich
  • Erhältlich mit graduierten Markierungspunkten, die das Befüllen von Fläschchen bis zu einem gewünschten Füllstand und das Anzeigen von Probenvolumina erleichtern
  • R.A.M.™ Fläschchen besitzen einen 9 mm-Schraubgewinderand und sind speziell für die Verwendung in Autosamplern mit Roboterarm konzipiert
  • Fläschchen mit schmaler Öffnung ermöglichen die Verwendung standardmäßiger 8-425 mm-Schraubverschlüsse/Septen, zur Verwendung in Autosamplern, die Fläschchen mit schmalem Hals erfordern
Spezifikation
Farbe Bernsteinfarbig
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 2 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autosampler, die Fläschchen mit engem Hals benötigen
Skala Nein
Flaschenhalstyp 8-425-Schraubgewinde mit schmalem Hals
Anzahl pro Packung 100
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge 100/Packung
Verschlussgröße 8 mm
Marking Spot Nein
Höhe (metrisch) 32 mm