Learn More
Kimble Chase™ Fläschchen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 13180953
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 13180953 Lieferant Kimble Chase™ Lieferanten-Nr. 60920D4
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Kimble Chase™ Braunglasfläschchen mit Verschlusskappen und Einlagen werden aus braunem 51 Expansionsborosilikatglas gefertigt, das den Anforderungen von USP Typ I entspricht.
  • Bernsteinfarbene Glasfläschchen
  • Geschlossene schwarze Phenolverschlüsse mit PTFE-beschichteten weißen Gummieinsätzen, nicht befestigt
  • Hergestellt aus bernsteinfarbenem 51 Expansions-Borosilikatglas, das den Anforderungen des USP-Typs I entspricht
  • Ersatzkappen erhältlich