Learn More
Karl Hecht™ Messkolben aus Borosilikatglas
Beschreibung
- Duran™ Borosilikatglas Typ 3.3.
- Standardtyp.
- Eingeschmolzene blaue Messskala.
- Mit Rand, ohne Stopfen.
- Dickwandig, solide Verarbeitung.
- Gut ablesbare Ziffern und Markierungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Duran Borosilikatglas 3.3 |
| Produkttyp | Messkolben |
| Toleranz | 0.38 ml |
| Graduated | Ja |
| Mouth Style | Mit Rand |
| Verschlussgröße | NS 19 |