Learn More
Karl Hecht™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Stopfen
Artikelnummer. 10135291
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
400 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
5000 ml
10000 ml
Verschlussgröße:
NS 10
NS 10W
NS 12
NS 12W
NS 14
NS 14W
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 45
NS 7
Flaschenhalstyp:
Standard
Weit
Toleranz:
0.038 ml
0.06 ml
0.09 ml
0.12 ml
0.15 ml
0,23 ml
0.23 ml
0.38 ml
0.6 ml
1.2 ml
1.8 ml
3.0 ml
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 10135291
Brand: Karl Hecht™ 42094099
Only null left
Add to basket
Add to basket
Einfaches und akkurates Abmessen der erforderlichen Probenvolumina. Der Karl Hecht™ Messkolben mit PP-Stopfen ist dickwandig, deutlich markiert und etikettiert und hat eine glatte Oberfläche.
  • Duran™ Borosilikatglas Typ 3.3.
  • Standardtyp.
  • Eingeschmolzene blaue Messskala.
  • Standardschliff und austauschbarer NS-Stopfen aus Polyethylen.
  • Dickwandig, solide Verarbeitung.
  • Gut ablesbare Ziffern und Markierungen.
Specifications
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 10000 ml
Material Duran Borosilikatglas 3.3
Flaschenhalstyp Standard
Produkttyp Messkolben
Toleranz 3.0 ml
Graduated Ja
Mouth Style Mit Rand
Verschlusstyp NS-Stopfen
Verschlussgröße NS 45