Learn More
Karl Hecht™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Stopfen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
400 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
5000 ml
10000 ml
Verschlussgröße:
NS 10
NS 10W
NS 12
NS 12W
NS 14
NS 14W
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 45
NS 7
Flaschenhalstyp:
Standard
Weit
Toleranz:
0.038 ml
0.06 ml
0.09 ml
0.12 ml
0.15 ml
0,23 ml
0.23 ml
0.38 ml
0.6 ml
1.2 ml
1.8 ml
3.0 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Duran™ Borosilikatglas Typ 3.3.
- Standardtyp.
- Eingeschmolzene blaue Messskala.
- Standardschliff und austauschbarer NS-Stopfen aus Polyethylen.
- Dickwandig, solide Verarbeitung.
- Gut ablesbare Ziffern und Markierungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Kapazität (metrisch) | 10000 ml |
| Material | Duran Borosilikatglas 3.3 |
| Flaschenhalstyp | Standard |
| Produkttyp | Messkolben |
| Toleranz | 3.0 ml |
| Graduated | Ja |
| Mouth Style | Mit Rand |
| Verschlusstyp | NS-Stopfen |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Share a Content Correction