Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägelöffel aus Borosilikatglas
Click to view available options
Länge (metrisch):
82 mm
95 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kombination aus Wiegeschaufel und Trichter
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Kapazität (metrisch) | 6 ml |
| Produkttyp | Wägeschaufel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für eine vollständige, verlustfreie Entleerung |
| Material | Borosilikatglas |
| Länge (metrisch) | 95 mm |