Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägelöffel aus Borosilikatglas
Artikelnummer. p-8007296
Click to view available options
Länge (metrisch):
82 mm
95 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10064453
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05568003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vollständig entleerbar ohne Materialverlust. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Wägeschaufeln aus Glass bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
  • Kombination aus Wiegeschaufel und Trichter
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Menge Je 1
Kapazität (metrisch) 3 ml
Produkttyp Wägeschaufel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für eine vollständige, verlustfreie Entleerung
Material Borosilikatglas
Länge (metrisch) 82 mm