Beschreibung
- Zur Verwendung mit vielen organischen Lösungsmitteln, außer chlorierten Kohlenwasserstoffen, Aceton und anderen Ketonen, aliphatischen Estern und Phenol
- Lösungen, die mehr als 10 % NaOH, 10 % HCl, andere starke Mineralsäuren oder 5 % Essigsäure enthalten, sollten nicht verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | 16/20 Säulen |
| Typ | XK Säulenröhrchen: |
| Innendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 20 cm |
| Material | Borosilikatglas |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 4 °C |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 60 °C |