Learn More
VITLAB™ Bürette nach Dr. Schilling aus Borosilikatglas
Artikelnummer. p-8007682
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10300163
Marke: VITLAB™ 106599
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Drehen des Absperrhahns der Vitlab™ Bürette nach Dr. Schilling ermöglicht eine einfache Feintitration.
  • VITLAB™ patentierter symbiotischer (DE 10 2005 034 963) Schlagschutz
  • Thermisch stabile Kunststoffbeschichtung auf dem Glas-Bürettenröhrchen
  • Bietet zusätzliche Bruchfestigkeit und dient als Splitterschutz.
Spezifikation
Farbe Braun
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Borosilikat
Graduierungen 0.05 ml
Höhe (metrisch) 900 mm
Enthält PE-LD Reservoir Bottle
Material des Sperrhahns PMP/PTFE
Toleranz 0.05 ml
Typ Schilling Bürette
Class Klasse B
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 384