Learn More
Bosentan USP Verwandte Verbindung D, Mikromol™
Artikelnummer. 30052678
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052678 25 mg 25 Milligramm
17983576 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052678 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3369.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Bosentan USP Verwandte Verbindung D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine
CAS 150728-13-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H10 Cl2 N4 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2,2'-Bipyrimidine, 4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-, 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine, 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-dipyrimidine, 4,6-Dichloro-5-(o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)pyrimidine, (4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine), Bosentan Related Compound D, Bosentan Related Compound D
InChI-Formel InChI=1S/C15H10Cl2N4O2/c1-22-9-5-2-3-6-10(9)23-11-12(16)20-15(21-13(11)17)14-18-7-4-8-19-14/h2-8H,1H3
SMILES COc1ccccc1Oc2c(Cl)nc(nc2Cl)c3ncccn3
IUPAC-Name 4,6-Dichlor-5-(2-Methoxyphenoxy)-2-Pyrimidin-2-ylpyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 349.17
Menge 25 mg
Formelmasse 348,0181 g/mol