Learn More
Bochem™ Stativmuffe
Bochem™ Muffen bestehen aus Laboral und besitzen einen 90°-Winkel.
Marke: Bochem™ B08295273
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Labor
- 90°-Winkel
Spezifikation
Labor | |
90°-Winkel | |
8 bis 27 mm |