Learn More
Fisherbrand™ Vorgereinigte Boston-Rundflaschen, klar
Artikelnummer. 11764289 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 11764289
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Optimal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien und Proben. Fisherbrand™ Vorgereinigte klare Boston-Rundflaschen sind aus transparentem Natronglas gefertigt.
  • Enghalsflasche
  • Vorreinigung von sichtbaren Partikeln mit deionisiertem Wasser
  • Mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2.02 oz.
Reinigung USP-hochreines Wasser
Farbe Durchsichtig
Material Kalknatronglas
Länge (metrisch) 76 mm
Menge 24/Pckg.
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PTFE/Polyethylen
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial PTFE
Verschlussgröße 20-400
Verschlusstyp Schraubkappe