Learn More
Thermo Scientific™ Boston braune runde Enghals-Glasflaschen mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15292190
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
500 mL
1000 ml
Füllstand:
Behandelt
Unbehandelt
Verschlussgröße:
22 bis 400 mm
28 bis 400 mm
33-430 mm
Packungsgröße:
12 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Füllstand Verschlussgröße Packungsgröße
15292190 500 mL Behandelt 28 bis 400 mm 12 Stück
16150611 125 mL Unbehandelt 22 bis 400 mm 12 Stück
15256798 1000 ml Unbehandelt 33-430 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15292190 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 2490500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.35 €
    70.50 € / 12 Stück
    Sparen 16.85 €
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entscheiden Sie sich bei der Entnahme von Wasserproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten, die vor Licht geschützt werden müssen, für diese runden Braunglas-Enghalsgefäße mit Verschluss.
Entwickelt für die Entnahme von Wasserproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, für die ein Lichtschutz erforderlich ist.Erhältliche Thermo Scientific™ Boston Round Braunglas-Enghalsflaschen Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsvorgaben zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen Vorgereinigt auf dieselbe Weise wie zertifizierte Flaschen, jedoch ohne Zertifizierungsunterlagen und Ungereinigt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsvorgänge.
  • Braune Glasflasche Kalk-Soda, Typ III; empfohlen für lichtempfindliche Proben
  • Oben geschlossener weißer Deckel aus Polypropylen mit PTFE-Dichtungseinlage
  • Größen von 125 bis 1.000 ml
  • Flaschen mit aufgeschraubtem Verschluss
Im Lieferumfang enthalten:
Zertifizierte Flaschen haben folgende Merkmale:
  • Zertifiziert gemäß EPA-Standards zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jede Flasche hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Vorgereinigte Flaschen sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Gefäße und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und keinen CofA im Lieferumfang.
Ungereinigte Flaschen können direkt für Ihre betriebsinternen Reinigungs- und Zertifizierungsverfahren verwendet werden. Verpackt mit Trennwänden aus Spanholz zum Verhindern von Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 mL
Zertifizierungsparameter Halb-VOAs, Pestizide, PCBs, Metalle
Farbe Bernsteinfarben
Beschreibung Bernsteinfarbenes Glas Boston Round
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,75 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,99 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1,9 cm
Material Glas (Typ 3)
Anzahl pro Karton 12
Ersatzverschluss Gehäuse B167-2800BL
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Behandelt
Auskleidungsmaterial PTFE
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 16,7 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 493 mL
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 168 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6,61 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 76 mm
Verschlusstyp Oben geschlossene Kappe
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten und verarbeiteten Flaschen erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für die Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen; Pestiziden und PCBs und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.
Produkttyp Probenflasche