Learn More
Thermo Scientific™ Boston braune runde Enghals-Glasflaschen mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521648
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
500 mL
1000 ml
Füllstand:
Behandelt
Unbehandelt
Verschlussgröße:
22 bis 400 mm
28 bis 400 mm
33-430 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Füllstand Verschlussgröße unitSize
16150611 125 mL Unbehandelt 22 bis 400 mm 12 Stück
15292190 500 mL Behandelt 28 bis 400 mm 12 Stück
15256798 1000 ml Unbehandelt 33-430 mm 12 Stück
3 options
Artikelnummer. 16150611
Marke: Thermo Scientific™ 1490125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entscheiden Sie sich bei der Entnahme von Wasserproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten, die vor Licht geschützt werden müssen, für diese runden Braunglas-Enghalsgefäße mit Verschluss.
Entwickelt für die Entnahme von Wasserproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, für die ein Lichtschutz erforderlich ist.Erhältliche Thermo Scientific™ Boston Round Braunglas-Enghalsflaschen Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsvorgaben zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen Vorgereinigt auf dieselbe Weise wie zertifizierte Flaschen, jedoch ohne Zertifizierungsunterlagen und Ungereinigt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsvorgänge.
  • Braune Glasflasche Kalk-Soda, Typ III; empfohlen für lichtempfindliche Proben
  • Oben geschlossener weißer Deckel aus Polypropylen mit PTFE-Dichtungseinlage
  • Größen von 125 bis 1000 ml
  • Flaschen mit aufgeschraubtem Verschluss
Enthält:
Zertifizierte Flaschen mit folgenden Merkmalen:
  • Zertifiziert gemäß EPA-Standards zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jede Flasche hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Vorgereinigte Flaschen sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Flaschen und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und keinen CofA im Lieferumfang.
Ungereinigte Flaschen können direkt mit Ihren betriebsinternen Verfahren gereinigt und zertifiziert werden. Verpackt mit Trennwänden aus Spanholz zum Verhindern von Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Zertifizierungsparameter Keine
Farbe Bernsteinfarben
Beschreibung Bernsteinfarbenes Glas Boston Round
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,56 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,88 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1,4 cm
Material Glas (Typ 3)
Anzahl pro Karton 12
Ersatzverschluss B267-2200UB
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Unbehandelt
Auskleidungsmaterial PTFE
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 4,3 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 128 mL
Zertifizierung/Konformität Keine
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 112 mm
Produkttyp Probenflasche
Höhe (angloamerikanisch) 4,4 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 22 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 48 mm
Verschlusstyp Oben geschlossene Kappe