Learn More
Emma Safety Footwear Boston S1P Shoe
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Besonders leicht, besonders stark. Dieser athletische Sicherheitsschuh kombiniert optimalen Komfort mit hervorragendem Schutz. Plus einen hervorragenden Look. Dank des gestrickten Textilobermaterials und der Nanokohlenstoff-Composit-Schutzkappe ist der Boston Schuh besonders leicht und komfortabel. Ideal für Arbeitsplätze, in denen Sicherheit und lang anhaltender Komfort oberste Priorität haben.
- Die TPU GripForce™ Easy Twist Außensohle bietet maximalen Halt, ist strapazierfähig und sehr gut recycelbar. Die integrierte Schnürung verhindert Druckpunkte an Haken und Ösen; das antibakterielle Hydro-Tec™ Futter sorgt für optimale Atmungsaktivität. Der Boston Schuh strahlt pure Sportlichkeit aus und ist auf Leistung und Optik ausgelegt.
- Industrie
- Logistik und Transport
- Elektronik
- Fertigung
- Sicherheitsschuh
- S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Schwarz, Grau, Orange |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Logistik und Transport, Elektronik, Fertigung |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec antibakteriell |
| Material | Polyurethan |
| Größe | 35 |
| Zehenmaterial | Komposit |
| Fit | Standardbreite |
| Knöchelform | Niedrig |
| Mehr anzeigen |